Documentos Principais
SY3465083966
Synthonix Corporation
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.59
Número MDL:
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-2-1-5-3-7-4-5;/h5,7H,1,3-4H2;1H
chave InChI
SJSKCHPFJJQTBK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19606.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19606.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)