Documentos Principais
SY3432450415
Synthonix Corporation
5-Methyl-4,6-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-9-3-5-2-7-8-6(5)4-9/h2H,3-4H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
YKOOTMZPXIYQED-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/13123.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13123.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)