Documentos Principais
SY3432449928
Synthonix Corporation
3-Phenylcyclobutan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Iupac Name
3-phenylcyclobutanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
chave InChI
VJXKVDLXKYYYBX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/15206.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15206.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)