Documentos Principais
SY3432449677
Synthonix Corporation
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.63
Número MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)5-10-4-3-6(7)1-2-6;/h10H,1-5H2;1H
chave InChI
BBUIJUSZIDUWFA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14884.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14884.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)