Documentos Principais
SY3432449657
Synthonix Corporation
trans-3-(Boc-amino)-4-methoxypyrrolidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4S)-4-methoxypyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-7-5-11-6-8(7)14-4/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
PIGDOXPNNMFBNA-YUMQZZPRSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://synthonix.com/14850.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14850.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)