Documentos Principais
SY3432449438
Synthonix Corporation
3,3-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)5-9-4-3-6(7)8;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
YICWGEJJNFYUEZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/15687.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/15687.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)