Documentos Principais
SY3432449403
Synthonix Corporation
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.13
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-5(6(9)10)8-3-7-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
YSRGRWJKRYESQW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14544.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14544.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)