Documentos Principais
SY3432449398
Synthonix Corporation
4-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.13
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-3-7-8-5(4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
PSDAFTJUUSZDOB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/14534.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14534.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)