Documentos Principais
SY3432448930
Synthonix Corporation
5-Bromopyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2/c6-3-1-7-2-8-4(3)5(9)10/h1-2H,(H,9,10)
chave InChI
HZZBITVSVYFOND-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13992.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13992.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)