Documentos Principais
SY3432448288
Synthonix Corporation
8-Boc-5,8-diaza-spiro[3.5]nonane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5,8-diazaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-7-13-12(9-14)5-4-6-12/h13H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
GBQBZVRVWHDCJI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13164.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13164.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)