Documentos Principais
SY3432448157
Synthonix Corporation
tert-Butyl N-[(1-aminocyclopentyl)methyl]carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-aminocyclopentyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-11(12)6-4-5-7-11/h4-8,12H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
JAHRMJAVRFFUPS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12977.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12977.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)