Documentos Principais
SY3432448037
Synthonix Corporation
4-Amino-6-methoxynicotinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-6-methoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-12-6-2-5(8)4(3-9-6)7(10)11/h2-3H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
chave InChI
JJPXZQDQKRYINL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12851.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12851.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)