Documentos Principais
SY3428348406
Synthonix Corporation
Methyl 2,6-dibromopyridine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
294.93
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5Br2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
XGHFPTMUVIDZNF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/11894.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11894.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)