Documentos Principais
SY3428348188
Synthonix Corporation
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(3-5-11)12(15)16/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/10424.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10424.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)