Documentos Principais
SY3428348087
Synthonix Corporation
trans-3-Hydroxy-4-methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
Iupac Name
(3S,4R)-4-methyl-3-piperidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-2-3-7-4-6(5)8;/h5-8H,2-4H2,1H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
chave InChI
GZSCYLJBBWUCBZ-KGZKBUQUSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/11699.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11699.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)