Documentos Principais
SY3428347925
Synthonix Corporation
3-Ethynyltetrahydrofuran
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Iupac Name
3-ethynyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
chave InChI
YHAJZHXJKUOHJZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11326.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)