Documentos Principais
SY3428347656
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-methoxyquinazoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-dichloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3
chave InChI
DJLGBZOLTZXCHN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10202.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10202.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)