Documentos Principais
SY3428347227
Synthonix Corporation
trans-4-Aminocyclohexanemethanol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7-;
chave InChI
NSHKTFVRDSRTFN-MEZFUOHNSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12152.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12152.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)