Documentos Principais
SY3428347154
Synthonix Corporation
1-Boc-3-amino-3-ethylpyrrolidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-ethyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-5-11(12)6-7-13(8-11)9(14)15-10(2,3)4/h5-8,12H2,1-4H3
chave InChI
ZEPFYHXWIXUZJB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11688.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)