Documentos Principais
SY3394381407
Synthonix Corporation
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.59
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-6-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c1-3-4(2-8)5(7)11-6(9)10-3/h1H3,(H2,9,10,11)
chave InChI
BUGYLQNXUJUMKZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9094.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9094.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)