Documentos Principais
SY3394381396
Synthonix Corporation
1-(4-Ethynylphenyl)sulfonylpiperazine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.78
Número MDL:
Iupac Name
1-((4-ethynylphenyl)sulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S.ClH/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)17(15,16)14-9-7-13-8-10-14;/h1,3-6,13H,7-10H2;1H
chave InChI
AFOATJMBRHOOPU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9207.html
Pictogramas
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/9207.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)