Documentos Principais
SY3390512850
Synthonix Corporation
3-Amino-4-bromopyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
chave InChI
LKQGBXRGSPSTES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/8893.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8893.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)