Documentos Principais
SY3390162438
Synthonix Corporation
3-(4-Methoxyphenyl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-14-9-4-2-8(3-5-9)11(10(12)13)6-15-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
BCONDYAMTZSZNI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8571.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/8571.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)