Documentos Principais
SY3390162214
Synthonix Corporation
1-Boc-3-bromoazetidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.11
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
RUTPPPNQDPSSBM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7997.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7997.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)