Documentos Principais
SY3390162203
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methylpiperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
chave InChI
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7503.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)