Documentos Principais
SY3390162142
Synthonix Corporation
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl bromo(cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
chave InChI
BTAPHOMYBWYDEU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7311.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7311.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)