Documentos Principais
SY3390162049
Synthonix Corporation
7-Boc-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-6-12-5-4-9(8)13/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
WWQRKRDWYBRFAA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/7993.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7993.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)