Documentos Principais
SY3390161922
Synthonix Corporation
Imidazole-2-amidine acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.17
Número MDL:
Iupac Name
1H-imidazole-2-carboximidamide acetate
Inchi Code
1S/C4H6N4.C2H4O2/c5-3(6)4-7-1-2-8-4;1-2(3)4/h1-2H,(H3,5,6)(H,7,8);1H3,(H,3,4)
chave InChI
GHAMYQQBAIOVSC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7758.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7758.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)