Documentos Principais
SY3390161718
Synthonix Corporation
1-Amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.11
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7F2NO2/c6-5(7)1-4(8,2-5)3(9)10/h1-2,8H2,(H,9,10)
chave InChI
KSCVQJSNYDFHOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7903.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7903.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)