Documentos Principais
SY3390161616
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloroquinazoline-8-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.63
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-chloro-8-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-9(14)7-4-2-3-6-5-12-10(11)13-8(6)7/h2-5H,1H3
chave InChI
UGPLUBNCOISIQT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7639.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7639.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)