Documentos Principais
SY3371478965
Synthonix Corporation
4-(Phenylthio)-2(5H)-furanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10-6-9(7-12-10)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
chave InChI
CQRLKSIDKBTDRC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5649.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5649.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)