Documentos Principais
SY3371478842
Synthonix Corporation
(R)-Pyrrolidine-3-carboxamide Hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
150.61
Número MDL:
Iupac Name
(3R)-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c6-5(8)4-1-2-7-3-4;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);1H/t4-;/m1./s1
chave InChI
GCPFRHSIYOIWDY-PGMHMLKASA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0296.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)