Documentos Principais
SY3371478820
Synthonix Corporation
2-Pyrazinecarboxaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
108.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c8-4-5-3-6-1-2-7-5/h1-4H
chave InChI
DXBWJLDFSICTIH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0148.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0148.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)