Documentos Principais
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.44
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
chave InChI
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5314.html
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)