Documentos Principais
SY3371477664
Synthonix Corporation
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-tert-butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-8-4-5-9(7-13)12-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
PSDAEKDIOQXLLC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow or off white to gray solid
Product Link
https://synthonix.com/6583.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6583.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)