Documentos Principais
SY3371477422
Synthonix Corporation
Di-tert-butylisobutylsilyl triflate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
348.5
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
di(tert-butyl)(isobutyl)silyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C13H27F3O3SSi/c1-10(2)9-21(11(3,4)5,12(6,7)8)19-20(17,18)13(14,15)16/h10H,9H2,1-8H3
chave InChI
PAVJKCJFUZIETI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1994.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1994.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)