Documentos Principais
SY3371477389
Synthonix Corporation
N,N-Dimethylazetidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.63
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-azetidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-8(2)6(9)5-3-7-4-5;/h5,7H,3-4H2,1-2H3;1H
chave InChI
RVANNEBQEVYYQL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1324.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1324.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)