Documentos Principais
SY3371477066
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-formylphenylboronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.39
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO3/c9-6-2-1-5(4-10)7(3-6)8(11)12/h1-4,11-12H
chave InChI
LVNPJTSTUBPCMK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2204.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2204.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)