Documentos Principais
SY3371476923
Synthonix Corporation
1-Benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.3
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)10-15-9-7-13(15)6-8-14-11-13/h1-5,14H,6-11H2
chave InChI
HVFOGWYVURWQFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7197.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7197.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)