Documentos Principais
SY3371476589
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-methoxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-9-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
WULVUFYZVYHTFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5045.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/5045.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)