Documentos Principais
SY3371476232
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(8(12)13)11-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
IQVZPISNPRYBGH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1669.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1669.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)