Documentos Principais
SY3371475945
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-8(7-11)4-5-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
PIEFOIGZJZFQQJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0298.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0298.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)