Documentos Principais
SY3371475560
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-3-chloropyrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.44
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-3-chloro-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H,(H2,7,8)
chave InChI
RLBJPMURTWCBMZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0343.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0343.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)