Merck
Pular para
PCLDIL
Diluent B for Phagocytic cell labeling
Distributed for Phanos Technologies
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
6 x 10 mL
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.150,00
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
R$ 2.150,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
Application
For use as diluent with PKH26-PCL fluorescent cell linker dyes.
Other Notes
For additional technical details on PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Dyes including an extensive bibliography, please visit here.
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Distributed for Phanos Technologies, Inc.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MIDI67PKH26GLPKH67GL
description
Distributed for Phanos Technologies
description
Distributed for Phanos Technologies
description
Distributed for Phanos Technologies
description
Distributed for Phanos Technologies
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Diluent B 6 vial(s)
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)