Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.521,00 |
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.662,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H45N9O12
Número CAS:
Peso molecular:
687.70
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarstorage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
C\C(CC(O)=O)=C/C1=[O][Fe]2345ON1CCCC6NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCN(O2)C(\C=C(\C)CC(O)=O)=[O]3)NC(=O)C(CCCN(O4)C(\C=C(/C)CC(O)=O)=[O]5)NC6=O
InChI
1S/C27H45N9O12/c1-16(37)34(46)10-4-7-19-25(43)30-14-23(41)28-13-22(40)29-15-24(42)31-20(8-5-11-35(47)17(2)38)26(44)33-21(27(45)32-19)9-6-12-36(48)18(3)39/h19-21,46-48H,4-15H2,1-3H3,(H,28,41)(H,29,40)(H,30,43)(H,31,42)(H,32,45)(H,33,44)/t19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZFDAUYPBCXMSBF-ACRUOGEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Growth-promoting iron chelator
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?