Documentos Principais
E6503
Sigma-Aldrich
Ethyl oxalyl chloride
~95%
Sinônimo(s):
Ethyl chloroglyoxylate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
~95%
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)