Sobre este item
Fórmula linear:
C21H29N3O · H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
437.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-756-1
MDL number:
Form:
solid
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarform
solid
Quality Segment
SMILES string
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
InChI key
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Disopyramide phosphate salt has been used as an internal standard for plasma sample analysis by mass spectrometry. It might be used as a test compound in a teratogenicity study.
Biochem/physiol Actions
Disopyramide is found to stabilize the cell membrane by altering the action potential. It might act as an antiarrhythmic agent.
Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?