Merck
Pular para
B7652
Betamethasone 21-phosphate disodium
≥97%, glucocorticoid steroid, powder
Sinônimo(s):
Betamethasone disodium phosphate, Betamethasone sodium phosphate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
250 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.239,00
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.694,00
R$ 3.139,90
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28FNa2O8P
Número CAS:
Peso molecular:
516.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-797-0
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
R$ 1.239,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Betamethasone 21-phosphate disodium, ≥97%
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Betamethasone is a corticosteroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities, used especially where water retention is undesirable. It is applied as a topical cream, ointment, lotion or gel to treat itching (e.g. from eczema). Corticosteroid used to stimulate fetal lung maturation and to decrease the incidence and mortality from intracranial hemorrhage in premature infants
Biochem/physiol Actions
Betamethasone is used to treat neonatal respiratory distress syndrome, and psoriasis.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
B1045000S513671636
assay
≥97%
assay
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
coarse powder, fine crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)