Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Número CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarform
liquid
Quality Segment
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Strontium chloride solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.01 g/mL at 20 °C | density 1.01 g/mL at 20 °C | density 3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.01 g/mL at 20 °C |
| concentration 0.1 M | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?