Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732703001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969030001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934538001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under dGTP
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
does not flash
Ponto de inflamação (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?